主要文件
SYMBDFS01
Millipore
金刚石切割锉套件
For Steritest® ampoule breaker
别名:
破坏器金属
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151818
NACRES:
NB.51
材料
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU) (Screw)
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
製造商/商標名
Steritest®
輸入
pharmaceutical(s)
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio pump
運輸包裝
ambient
一般說明
金刚石切割锉套件是Steritest®安瓿瓶开瓶器的任选配件。
應用
金刚石切割锉套件用于玻璃安瓿瓶。
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany