主要文件
SYMBABR01
Millipore
Steritest® 玻璃安瓿开瓶器
Steritest® accessory, To safely open the glass ampoules
别名:
安瓿瓶开口器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
材料
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
silicone
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
製造商/商標名
Steritest®
高度
169 mm (6.65 in.)
寬度
121 mm (4.76 in.)
深度
130 mm (5.12 in.)
重量
2.0 kg (4.4 lb)
輸入
sample type pharmaceutical(s)
應用
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP
運輸包裝
ambient
一般說明
STERITEST® 玻璃安瓿破碎器是STERITEST® Symbio泵的附件。垂直设计可防止玻璃颗粒和液滴落在工作台上。稳定的支架允许在测试环境中灵活放置。容器中可以收集多达60个安瓿的玻璃盖。安瓿瓶顶部可直接安全地倒入STERITEST®泡罩中进行处理。该附件可进行高压蒸汽灭菌,并且在隔离器中可耐受汽化过氧化氢(VHP)和过氧乙酸消毒循环。
應用
STERITEST®玻璃安瓿破碎器用于安全打开玻璃安瓿(带有或不带预刻痕颈)。该附件简化了工作流程,并提高了实验室过滤和无菌测试期间的安全性。
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1