主要文件
SX0255
Supelco
乙酸钠 三水合物
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
醋酸 钠盐 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COONa · 3H2O
CAS号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
204-823-8
品質等級
化驗
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
形狀
solid
自燃溫度
1112 °F
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
轉變溫度
flash point >250 °C (anhydrous substance)
溶解度
soluble 613 g/L
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
其他說明
乙酸激酶的酶底物(酶代码 EC 2.7.2.1)
分析報告
Assay (perchloric acid titration)99.0-101.0%Calcium (Ca)0.001% maxChloride (Cl)0.0005% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.0002% maxPotassium (K)0.005% maxSubstances reducing permanganatepasses testSulfate (SO4)0.002% maxpH (5%, water)7.5-9.0%
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1