主要文件
SX00047RK
Millipore
Swinnex 47 mm过滤器支架的更换零件套件
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
品質等級
製造商/商標名
Swinnex®
相容性
for use with Swinnex 47
運輸包裝
ambient
一般說明
您可以制做自己的针头式过滤器!Swinnex 换膜过滤器使您可以灵活地选择最适合您的应用的膜类型和直径。对于无菌过滤,将 Swinnex 换膜过滤器高压灭菌并放置好膜。对注射器分配的少量液体进行超清洁或消毒,或安装管线对较大体积的液体进行过滤。
特点 & 优势:
•提供三种尺寸,适用于各种处理量
•可在高压灭菌器中放置过滤器以进行无菌过滤
SX0001300 Swinnex换膜过滤器,13 mm
SX0002500 Swinnex换膜过滤器,25 mm
SX0004700 Swinnex换膜过滤器,47 mm
更换零件
SX0001301 13 mm Swinnex换膜过滤器的硅胶垫圈
SX000250125 mm Swinnex换膜过滤器的硅胶垫圈
XX2702510支撑网,25 mm,聚丙烯
XX1104715 支撑网,47 mm,聚丙烯
XX1104707硅胶O-型圈(5-329),Swinnex 47 mm换膜过滤器用
SX0004701 Swinnex 47 mm换膜过滤器的底座O型圈,硅胶
SX00047RK Swinnex 47 mm换膜过滤器的替换组件
應用
样品制备用换膜过滤器配件。
成分
包括(10)基座O型环,(10)硅酮过滤器O型环,(10)氟橡胶O型环,(10)EP过滤器O型环,(10)聚丙烯过滤器支撑网,(2)拧紧扳手
法律資訊
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany