材料
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
品質等級
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
製造商/商標名
Swinnex®
參數
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
技術
pressure filtration: suitable
長度
3.7 cm
直徑
3.2 cm
過濾器直徑
25 mm
過濾面積
3.4 cm2
預濾器直徑
22 mm , thick depth prefilter
接頭
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
應用
filtration
相容性
for use with Sterifil Aseptic System
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
您可以制做自己的针头式过滤器!Swinnex 换膜过滤器使您可以灵活地选择最适合您的应用的膜类型和直径。对于无菌过滤,将 Swinnex 换膜过滤器高压灭菌并放置好膜。对注射器分配的少量液体进行超清洁或消毒,或安装管线对较大体积的液体进行过滤。
特点 & 优势:
•提供三种尺寸,适用于各种处理量
•可在高压灭菌器中放置过滤器以进行无菌过滤
SX0001300 Swinnex 换膜过滤器,13 mm
SX0002500 Swinnex 换膜过滤器,25 mm
SX0004700 Swinnex 换膜过滤器,47 mm
更换零件
SX0001301 13 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
SX0002501 25 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
XX2702510 支撑网,25 mm,聚丙烯
XX1104715 支撑网,47 mm,聚丙烯
XX1104707,Swinnex 47 mm 换膜过滤器用硅胶O-型圈(5-329)
SX0004701 Swinnex 47 mm 换膜过滤器的底座O型圈,硅胶
SX00047RK Swinnex 47 mm 换膜过滤器的替换组件
特点 & 优势:
•提供三种尺寸,适用于各种处理量
•可在高压灭菌器中放置过滤器以进行无菌过滤
SX0001300 Swinnex 换膜过滤器,13 mm
SX0002500 Swinnex 换膜过滤器,25 mm
SX0004700 Swinnex 换膜过滤器,47 mm
更换零件
SX0001301 13 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
SX0002501 25 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
XX2702510 支撑网,25 mm,聚丙烯
XX1104715 支撑网,47 mm,聚丙烯
XX1104707,Swinnex 47 mm 换膜过滤器用硅胶O-型圈(5-329)
SX0004701 Swinnex 47 mm 换膜过滤器的底座O型圈,硅胶
SX00047RK Swinnex 47 mm 换膜过滤器的替换组件
應用
Swinnex换膜过滤器,25mm
原則
压力
準備報告
灭菌方法
可装有过滤器进行高压灭菌
可装有过滤器进行高压灭菌
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany