材料
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
OptiScale® 47
特點
hydrophilic
製造商/商標名
OptiScale®
參數
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
9.4 cm (3.70 in.)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
17.7 cm2
入口接頭直徑
1/4 in.
出口接頭直徑
1/4 in.
雜質
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
接頭
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
其他說明
- 生物截留:细菌
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:蛋白纯化
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
- 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
在 126 °C下进行 60 分钟的 3 个高压灭菌循环