主要文件
STBMRFA64
Millipore
液体A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
别名:
液体A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106214
NACRES:
NA.74
agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質等級
描述
For rinsing and dilution
滅菌相容性
autoclavable compatible
形狀
liquid
儲存期限
12 mo.
特點
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
包裝
pack of 4 bottles
瓶容量
1000 mL
bottle filling volume
600 mL
容量
1000 mL
輸入
sample type pharmaceutical(s)
pH值
7.1±0.2 (25 °C)
應用
pharmaceutical
sterility testing
適合性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
液体A是一种符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的通用冲洗缓冲液。该产品是无色澄清液体,在25℃下pH值为7.1±0.2。在2-25℃(避光)下可保存12个月。每个瓶子都有一个带隔膜密封件的螺旋盖,以降低交叉污染的风险并优化消毒程序。
應用
在通过薄膜过滤法进行无菌检查期间,液体A用于冲洗水溶液。它也用于稀释可溶性固体以用于相同的应用。还建议将该产品用作非无菌产品膜过滤的冲洗液。它非常适合用作溶解或稀释样品、复溶市售微生物或作为微生物的运输介质。
无菌检测
生物负荷检测
包裝
每包4瓶,每瓶含600 mL液体A。
成分
带隔膜的螺旋盖
培養基
液体A
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1