主要文件
SPR0LS001
Milli-Q
SmartPak®纯化柱
For use with RiOs 3/5 Water Purification System
别名:
SmartPak® RO 5纯化套件LT
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
NACRES:
JA.13
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
SmartPak®
相容性
for use with RiOs
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
此更换滤芯用于有效去除进水中的污染物,以便进行水的预处理。
應用
单个SmartPak® RO滤芯(集成式RO膜)可实现轻松和快速的更换。
法律資訊
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany