主要文件
SLHA02510
Millipore
Millex®-HA 过滤器(非无菌)
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
别名:
OEM 过滤器,针头过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
材料
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
製造商/商標名
Millex®
參數
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
一般說明
Millex® HA 过滤器(非无菌)是一种以非无菌状态供货的医疗设备。灭菌后,可用作针头过滤器对小体积溶液进行澄清。
特點和優勢
  • Millex®-HA 过滤器(非无菌)用于小体积水溶液的澄清
  • 重新包装并灭菌后,Millex®-HA 过滤器(非无菌)可用于患者直接护理应用
  • 非无菌过滤器兼容环氧乙烷 (EO) 灭菌
  • 不推荐使用其他灭菌方法(如 γ 射线辐照、电子束、蒸汽)
  • 经 CE 标志,并在 FDA 注册
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3