SLGVS25LS
Millex™小瓶排气口(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, outlet spike, medical device
别名:
Millex™ Vial Vent Unit, Durapel™ 0.22µm Vent Filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
推荐产品
材料
PVC housing
PVDF membrane
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cap
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex™
特點
hydrophobic
medical device
製造商/商標名
Millex™
參數
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi)
45 °C max. temp.
長度 × 高度 × 寬度
64 mm × 35 mm × 30 mm
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
基質
Durapel™
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
outlet spike
運輸包裝
ambient
一般說明
Millex™ 西林瓶排气过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作气体排气过滤器,作为医疗设备和药房加药配液应用的排气配件对空气和气体进行灭菌。
應用
在药房应用中用于防止以密封的西林瓶配制药物时吸入有害化合物。
特點和優勢
- 封装在聚氯乙烯 (PVC) 外壳中的 0.22 μm 疏水性 Durapel™ 聚偏二氟乙烯 (PVDF) 过滤器,连接至西林瓶排气口
- 西林瓶排气针可插入带有隔膜的瓶子中进行排气
- 去除气态溶液中大于滤膜额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末,以限制交叉污染
- 与大多数水溶液兼容
- 经 CE 认证
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途
法律資訊
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany