主要文件
SKBM04760
Millipore
Strat-M®膜,透皮扩散测试模型,47mm
Strat-M®, filter diam. 47 mm
别名:
PES膜滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32160907
NACRES:
NB.24
材料
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Millipore
Strat-M®
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
300 μm
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
适用于透皮扩散测试的Strat-M 膜
体验Strat-M膜无与伦比的可预测性–一种合成的、非动物性的透皮扩散测试模型,可预测人体皮肤中的扩散,该产品无批次间差异、安全性和储存限制。
Strat-M 膜设计用于筛选:
•药物活性成分(API)
•化妆品活性成分
•配方
•个人护理用品
•农药和化学药品
人体皮肤相关产品
Strat-M 膜可预测多种化合物和制剂在人皮肤中的扩散。使用化合物相关工具来了解Strat-M膜为您工作的效果如何。
可重复的扩散数据:
没有必要在每次新一批皮肤到达实验室时重复测试。Strat-M膜是高度一致的工程材料,可让您将今天’的扩散数据与下周或下个月生成的数据进行比较。此外,批次间的一致性为测试数据带来了更高的清晰度,从而简化了分析过程。
对增强剂敏感
Strat-M膜在存在增强剂的情况下表现出不同的渗透性,并且与常见的制剂形式兼容,因此适合在制剂优化过程中使用。
最大的实验便利
Strat-M膜在设计时考虑了便利性。Strat-M膜耐储藏,可在仓库中存放,因此可轻松地采购和存储。每个膜都单独包装为预切的圆盘,在使用前不需要水合。只需从其包装袋中取出Strat-M膜片并将其装入Franz池中即可。
法律資訊
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
PREDICTION OF SKIN PERMEATION BY CHEMICAL COMPOUNDS USING THE ARTIFICIAL MEMBRANE, STRAT-M?
Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
IN VITRO SKIN MODELS AS A TOOL IN OPTIMIZATION OF DRUG FORMULATION.
Flaten GE, Palac Z, Engesland A, Filipovic-Grcic J, Vanic Z, Skalko-Basnet N
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
IMPACT OF DIFFERENT VEHICLES FOR LASER-ASSISTED DRUG PERMEATION VIA SKIN: FULL-SURFACE VERSUS FRACTIONAL ABLATION.
Lee WR, Shen SC, Aljuffali IA, Li YC, Fang JY.
Pharmaceutical Research null
Membrane properties for permeability testing: Skin versus synthetic membranes
Haq A, Dorrani M, Goodyear B, Joshi V, Michniak-Kohn B.
International Journal of Pharmaceutics null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Beriro DJ, Cave MR, Wragg J, Thomas R, Wills G, Evans F.
Journal of Hazardous Materials null