主要文件
SCT126
Sigma-Aldrich
BioTracker 510 绿色C4(FM1-43)突触染料
Live cell imaging synaptic dye that detects neural synaptic activitiy at neuromuscular junctions and synapses.
别名:
Live cell imaging probe
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.47
技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
一般說明
BioTracker突触染料是一系列荧光阳离子苯乙烯基染料,开发用于跟踪神经肌肉接头或突触处的突触活性。这些染料通常在一端具有亲脂性尾巴,而在另一端具有高度亲水性。在存在细胞或组织制剂的情况下,染料在实际上不发荧光的水相和细胞表面膜的外部小叶之间分配,其中染料将亲脂性末端插入膜中并发出强烈的荧光。在神经刺激后的胞吞过程中,染料被困在囊泡内。因此,在洗掉细胞表面上的染料后,荧光信号与新形成的囊泡的数量成正比。另一方面,在胞吐过程中,染料与神经递质一起从囊泡中释放出来,导致荧光信号降低。结果,荧光强度的变化反映了内吞作用/胞吐作用或突触活性的量。
光谱特性
吸光度(MeOH):510 nm
发射(MeOH):625 nm
吸光度(膜):480 nm
发射(膜):600 nm
應用
活细胞成像突触染料,可检测神经肌肉接头和突触处的神经突触活动。
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞成像
品質
光谱性质
吸光度(MeOH):510 nm
发射(MeOH):625 nm
吸光度(膜):480 nm
发射(膜):600 nm
外觀
冻干
儲存和穩定性
将BioTracker 510绿色C4(FM1-43)突触染料在2-8°C下避光保存。储备溶液可以在10 mM下制备,并在4°C或-20°C下储存六个月或更长时间。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3