主要文件
S384PCR
Millipore
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
别名:
Montage PCR Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
材料
polystyrene
品質等級
無菌
non-sterile
製造商/商標名
MultiScreen®
參數
100 μL sample volume (per well)
技術
PCR: suitable
板尺寸
384 wells
孔徑
pore sizeproprietary
運輸包裝
ambient
一般說明
Filter Code: PCR
應用
PCR 产物纯化
Research Category
Nucleic acid
特點和優勢
Proprietary membrane
成分
Does not include reagents
外觀
Color Code: 透明
其他說明
Automation Compatible: No
法律資訊
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany