Key Documents
RDYSTRM01CN
Millipore
ReadyStream® 完整系统读数器
For convenient preparation of large amounts of food testing media in a short time
别名:
浓缩培养基制备器, 自动化培养基制备和分装装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
13102014
NACRES:
NA.21
AC/DC 輸入
200 V / 240 V, 50-60 Hz
品質等級
agency
ISO 11133
產品線
ReadyStream®
參數
40 °C max. temp.
應用
food and beverages
一般說明
点击鼠标即可得到的培养基 ReadyStream® 系统革新了培养基制备和分装。无论何时何地,只要需要都可以方便地制备高达100升预先加热的培养基。在20分钟的预先步骤中,以半自动方式将无菌过滤水加入伽马辐射处理的脱水培养基进行复水。这一操作产生了10x 浓缩培养基储备液,然后以 ReadyStream® 系统分配产生了10倍体积。
ReadyStream® 完整系统包括以下商品:
1.一个培养基制备单元盒,包括:
  • 一个培养基制备单元组件(RDYSTRM10)
  • 一个条形码扫描器(RDYSTRM80)
  • 一个条形码扫描器支架
  • 一根用于条形码扫描器的RS232 线
  • 一根 RJ45 电线(RDYSTRM70)
  • 一根进水管(RDYTUBE10)
  • 一根出水管
  • 一张带用户手册和安全说明的U盘
2.一个分装单元盒(RDYSTRM20),包括:
  • 一个培养基分装单元底座
  • 带分装臂的支架
3.一个标准袋收纳盒(RDYSTRM30)
4.一个大号袋收纳盒(RDYSTRM40)
5.一根电源线,可在日本使用
6.一个过滤网(RDYSTRAIN01)
7.一个灭菌套件(RDYSTRM90)
复合尺寸:
(高×深×长)
RDYSTRM10: 20.5 x 50.1 x 35.3 cm
RDYSTRM20: 46.6 x 35.3 x 23.1 cm.
應用
ReadyStream®培养基单元用于方便地制备和分装大量预先加热的无菌培养基。制备的培养基为即用型,用于常规微生物学应用。
特點和優勢
节省时间
  • 20 分钟之内可制备高达100 L培养基
  • 无需高压灭菌,因为脱水的培养基已经在袋中经过伽马辐射灭菌
  • 预先加热的培养基可在指定的温度下立即发货
简化的工作流程
  • 符合ISO 的GranuCult®培养基
  • 易于处理10x 浓缩的培养基(3 L 袋用于30 L 培养基; 10 L袋用于 100 L培养基)
  • 浓缩培养基复水后保质期为5天
  • 无缝连接Milli-Q® 纯水系统加水
改善的人体工学性能和最低的空间要求
  • 脱水培养基袋易于携带和储存
  • 体积小,易于在实验室采用(也适用于层流罩)
  • 无需培养基制备间
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany