特點
removal of boron trace
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-Gard®
相容性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Q-Gard® T硼净化滤筒可从连接到Elix® / RO /蒸馏水供应的Milli-Q®系统输送的超纯水中去除微量硼。
應用
建议将Q-Gard® T硼净化滤芯用于需要可靠地降低硼水平的实验室应用,例如ICP-MS。
特點和優勢
- 原厂Milli-Q®耗材,用于替换Q-Gard® T硼纯化滤芯(QGARDTBX1)。
- Milli-Q®系统由Elix®、RO、去离子水或蒸馏水供水时,产生无硼水。
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany