主要文件
PX1130
Sigma-Aldrich
3-Picoline
别名:
3-Picoline, 3-Methylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
93.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶委員會索引編號:
203-636-9
蒸汽壓力
6 hPa
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
pH值
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
轉變溫度
flash point 40 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC): 98% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 400ppm max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup