Key Documents
PX0167
Supelco
戊烷
OmniSolv®
别名:
high purity solvents
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-692-4
蒸汽密度
2.48 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
570 hPa ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥98% n-pentane basis
≥99.9% (C5 isomers)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% Water (H2O)
≤10 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸發殘留物
≤1 mg/L
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
-130 °C
−130 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
密度
~0.63 g/cm3 at 20 °C
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.600
λ: 250 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
OmniSolv®
分析報告
Assay (n-Pentane)98% minAssay (total C5 isomers)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)10ng/L maxEvaporation residue1mg/L maxFormClear liquidRefractive index (at 20°C)1.3570-1.3580UV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.600AU maxUV Abs. at 250 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxWater (H2O)0.01% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-40.0 °F
閃點(°C)
-40 °C