主要文件
PSDVAG101
Millipore
Prostak MF膜堆,0.65 μm,10片,0.84 m2
pore size 0.65 μm
别名:
Prostak MF 膜堆
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031623
材料
PVDF
silicone gasket
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Prostak
參數
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
dilution
(concentration and clarification)
高度
8.1 cm (3.2 in.)
長度
38.9 cm (15.3 in.)
寬度
19.8 cm (7.8 in.)
設備尺寸
, 10 stack
過濾面積
0.84 m2
膜標稱面積
0.84 m2
重量
3.6 kg (7.9 lb)
基質
Durapore®
孔徑
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH值
1-11(short duration)
2-10(continuous)
一般說明
Prostak MF微滤膜堆是一种切向流过滤装置,由带V型筛网开放流道的平板堆叠而成。每个板的两面都熔合Durapore®聚偏氟乙烯(PVDF)微孔滤膜,接着各板平行堆叠。
Prostak开放流道微滤膜堆孔径0.65 μm,过滤面积0.84 m2。PSDVAG101有10个堆叠,适于实验室、中试和生产规模应用。
可进行完整性测试,并可蒸汽灭菌20次。
Prostak MF膜堆需要搭配夹具使用来防止偏移,并提供卫生接头连接外部管子。膜堆提供的卫生垫片用于防止膜堆和夹具连接之间的液体渗漏。
應用
典型应用
Prostak微滤适合用于粘度和悬浮固体含量较高、需要开放流道来分离的料液。常用于灌流应用或用于以下物质的澄清/收获:
  • 哺乳动物、细菌和菌丝体细胞悬液
  • 乳液和胶体悬浮液
  • 病毒、蛋白等生物有机大分子溶液
  • 多糖等高粘度溶液
  • 酵母、藻类和其他固体悬液
  • 蛋白沉淀物
  • 疫苗
特點和優勢
V型筛网开放流道
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:150 µm
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany