PRCYTOMAG-40K
MILLIPLEX®非人类灵长类动物细胞因子磁珠面板 - 免疫学多重检测
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
别名:
Luminex® non-human primate cytokine immunoassay, Millipore non-human primate cytokine panel, Monkey cytokine multiplex kit
About This Item
推荐产品
品質等級
物種活性
nonhuman primates
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-101%
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-10, IL-18)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(IL-4)
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
ambient
一般說明
MILLIPLEX® 非人灵长类动物细胞因子检测板用于同时定量组织/细胞裂解物和培养上清液样品以及血清或血浆样品中的以下任何或所有物质:G-CSF,GM-CSF,IFNγ,IL-1β,IL-1ra,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL8,IL-10,IL-12/23(p40),IL-13,IL-15,IL-17A,MCP-1,MIP-1β,MIP-1α,sD40L,TGF-α,TNF-α,VEGF和IL-18。
Luminex® xMAP®平台使用磁珠免疫分析格式,以实现理想的速度和灵敏度,同时定量多种分析物,从而显著提高生产力,同时节省有价值的样品量。
面板类型:细胞因子/趋化因子
特異性
已使用来自多种非人类灵长类物种的样品对多重检测试剂盒进行了测试,详细信息请参见方案。
應用
- 分析物:G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-1RA,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8,IL-10,IL-12/23 (p40),IL-13,IL-15,IL-17,IL-18,MCP-1,MIP-1α,MIP-1β,sCD40L,TGF-α,TNF-α,VEGF
- 推荐样品类型:血清、血浆和细胞培养
- 推荐样品稀释度:未稀释
- 分析运行时间:一夜或一天。为了获得最佳结果,建议过夜孵育
- 研究类别:炎症 & 免疫学
特點和優勢
包裝
儲存和穩定性
其他說明
标准曲线范围:准确浓度参见QC分析表(sCD40L, TNFα)
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
相关内容
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.