化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
lyophilized
不包含
preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
50 mM Tris-HCl, pH >9.0: ≤1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
野生型人Aβ1-42肽。在编码β-淀粉样蛋白前体蛋白(βAPP)的基因中识别出的许多突变与早发的家族性阿尔茨海默病有关。’研究还表明,编码早老素1和早老素2的基因的突变会改变βAPP的加工过程,从而导致相对于Aβ1-40而言,β淀粉样肽Aβ1-42(43)的细胞外浓度增加。生物物理和生物化学实验表明,Aβ1-42(43)可以作为β-淀粉样肽(Aβ)聚集和沉积的催化剂,具有与老年斑形成相关的神经毒性作用。另外,识别Aβ1-42的抗体显示,在早老素和βAPP突变体中长型肽增加,而其他研究则使用Aβ特异性抗体防止Aβ的体外纤维聚集。经氨基酸分析或测序验证的氨基酸序列。本产品以预孵育步骤之前的非神经毒性形式供应。最近证明毒性的出现与β片状结构的程度相关。用于神经毒性研究和底物裂解分析。
免疫原
人
應用
底物裂解分析(30-100 μg/ml)
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala-OH
对应于加工的人β-淀粉样肽的氨基酸残基1-42的合成肽。
外觀
是氯盐。
重構
临用前复溶。复溶后不可储存,否则会发生聚集。
其他說明
Citron, M., et al. 1997.Nature Med.3, 67.
Hardy, J. 1997.Trends in Neurosci.20, 154.
Solomon, B., et al. 1997.《美国Natl.Acad.Sci. USA94, 4109.
Duff, K., et al. 1996.Nature 383, 710.
Iwatsubo, T., et al. 1994.Neuron13, 45.
Suzuki, N., et al. 1994.Science264, 133.
Simmons, L.K., et al. 1994.Mol.Pharmacol.45, 373.
Hardy, J. 1997.Trends in Neurosci.20, 154.
Solomon, B., et al. 1997.《美国Natl.Acad.Sci. USA94, 4109.
Duff, K., et al. 1996.Nature 383, 710.
Iwatsubo, T., et al. 1994.Neuron13, 45.
Suzuki, N., et al. 1994.Science264, 133.
Simmons, L.K., et al. 1994.Mol.Pharmacol.45, 373.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1