主要文件
PEZGS0896
Millipore
Millicell® EZ玻片
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
别名:
8孔载玻片, 细胞培养玻片
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
無菌
ethylene oxide treated
sterile
特點
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
包裝
case of 96 (6 boxes, 16 units/box)
製造商/商標名
Millicell®
技術
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
長度 × 寬度 × 高度
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
尺寸
8 wells
孔表面積
0.7 cm2
孔容積
200-700 μL
運輸包裝
ambient
一般說明
Millicell EZ SLIDE允许用户在显微镜载玻片上直接生长、固定和染色细胞。分析之前,不需要拆卸单元或将细胞从一个设备转移到另一个设备。聚丙烯孔可以抵抗大多数固定剂,因此细胞可以在载玻片上生长,并在孔中染色。染色后,显微镜载玻片可以轻松去除,只需按下单元的四个侧面标签,将孔板从载玻片上提起即可。这种简单的载玻片移除降低了损坏细胞的风险,不需要专用工具将孔板从载玻片移除。盖板上的凸角便于在培养箱中堆叠多个单元,或者可以在随附的托盘中进行培养。
準備報告
  1. 根据首选方案培养、固定和染色细胞。
  2. 为了获得显微镜载玻片,将Millicell EZ SLIDE放在一个平坦的表面上,用拇指将四个标签压破。拆下盖子。按住载玻片,向上提起孔板,以便取出。从支架上拆下载玻片。
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.