Merck
所有图片(6)
主要文件
NXF-10
Millipore
Natrix® Q 小试装置
别名:
Natrix® Q膜吸附器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32011308
ligand
quaternary amine
品質等級
描述
Natrix® Q Pilot
產品線
Natrix®
參數
75-375 mL/min flow rate
床高度
0.5 mm
床體積
15 mL
基質活性組
Macroporous polymer
孔徑
0.4 μm pore size
容量
3 g binding capacity (BSA)(per device)
分離技術
strong anion exchange
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Natrix®(Q)层析膜采用革命性的三维大孔水凝胶结构,提供了高密度的吸附位点和快速传质,其吸附能力超过了树脂填料柱,兼具传统膜吸附剂常见的高流速。性能和速度兼备,搭配一次性、即插即用设计为生物分子纯化提供了低风险、可放大的高效解决方案。
Natrix®(Q)层析膜是一种高生产率强阴离子交换膜,专为生物分子纯化而设计。该独特的Natrix®(Q)层析膜是一种多孔聚丙烯酰胺水凝胶,含有高密度的季铵(Q)结合基团,这些基团直接聚合在惰性大孔膜支架内。互连的孔隙结构和高官能团密度可实现快流速(几秒的停留时间),并在极高负载下具有出色的通量,同时在各种缓冲条件下保持优异的杂质减少率。Natrix®(Q)层析膜设计可提高任何生物工艺设计的生产率、灵活性、工艺稳健性和经济性。Natrix®(Q) Pilot是中等规模的层析膜装置,用于验证和调整操作参数。可用于小规模的临床和商业化生产。
标称单抗精纯能力:150 g
膜结构:有褶的
每个包装 1 台设备
强阴离子交换层析膜设计,可纯化具有高密度季胺配体的生物分子,可在高负载下实现快流速和高通量,同时保持优异的杂质减少率
特點和優勢
Natrix® Q 膜吸附器为用户提供:
  • 高密度季胺结合位点可实现快速传质
  • 即使在快流速下也具有高结合能力
  • 一次性、即插即用设备格式的性能和速度相结合,可实现低风险、可扩展的高效生物分子纯化解决方案。
包裝
双袋装
法律資訊
NATRIFLO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
访问文档库
Renaud Jacquemart et al.
Computational and structural biotechnology journal, 14, 309-318 (2016-08-30)
The current processing paradigm of large manufacturing facilities dedicated to single product production is no longer an effective approach for best manufacturing practices. Increasing competition for new indications and the launch of biosimilars for the monoclonal antibody market have put
Mochao Zhao et al.
Vaccine, 37(36), 5491-5503 (2018-04-09)
Affinity chromatography is among the most powerful separation techniques, achieving the finest separation with high yields even in the most challenging feed streams. Incorporating affinity chromatography in vaccine purification has long been attempted by researchers to improve unit yield and
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has
商品
相关内容
Clarification
Clarification