主要文件
MXRPCNA1K2K
Millipore
Power Cord, Power MIX 1000/2000 Control Box, NA, 125V, 20A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC 輸入
125 V, 20 A
品質等級
相容性
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany