製造商/商標名
Milliflex®
輸入
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
應用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
運輸包裝
ambient
一般說明
紧凑型Milliflex PLUS 真空泵简化测试过程中的过滤步骤,加速质控取样过程
支持和服务
{HCompany}提供技术支持和全面服务,可帮助您节省质控资源,并帮助您将MilliFlex 真空表应用于日常检验程序。我们经验丰富的团队将为您提供帮助。
您也可以联系当地的销售代表。
支持和服务
{HCompany}提供技术支持和全面服务,可帮助您节省质控资源,并帮助您将MilliFlex 真空表应用于日常检验程序。我们经验丰富的团队将为您提供帮助。
您也可以联系当地的销售代表。
應用
啤酒、瓶装水、化妆品、药品分析、生物负荷检验、水监测
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany