主要文件
MXPESP14N
Millipore
MicropreSure®卫生取样阀
valve size 1/4 in., 316L stainless steel
别名:
不锈钢取样阀
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
材料
316L stainless steel
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
MicropreSURE®
閥尺寸
1/4 in.
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
運輸包裝
ambient
一般說明
MicropreSure®卫生采样阀是MicropreSure®采样器的附件。MicropreSure®采样器是一种在线过滤采样器,可简化过程中微生物检测。这是一个简单的保护性设计,允许样品在收集现场进行无菌处理,从而降低污染风险。卫生采样阀安装在采样口出口处,具有三叶草连接,便于液体采样。
應用
MicropreSure®卫生采样阀用于在线采样和过滤含水液体,如啤酒、乳制品、瓶装水、药品分析、软饮料、苹果酒、运动饮料和葡萄酒的生物负荷测试。
法律資訊
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany