主要文件
MPSL06CL1
Millipore
Millipak-60 灌装机过滤单元 5.0 µm 1-1/2 in. TC-1/4 in.HB
Millipak® 60, sterile, filtration area 300 cm2, matrix Durapore®
别名:
Millipak®囊式过滤器,配有Durapore® 5.0 µm滤膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質等級
無菌
irradiated
sterile
產品線
Millipak® 60
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipak®
參數
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
7.6 L/min flow rate at 700 mbar (ΔP)
技術
prefiltration: suitable
過濾面積
300 cm2
入口接頭直徑
1-1/2 in.
出口接頭直徑
1/4 in.
雜質
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Durapore®
孔徑
5.0 μm pore size
起泡點
≥138 mbar (2 psig), air with water at 23 °C
接頭
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
堆叠滤膜数量:60片
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次90 min,123°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
用≥200 mL水冲洗后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany