材料
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質等級
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Millipak®
特點
gamma compatible
hydrophilic
製造商/商標名
Millipak®
參數
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
11 L/min flow rate at 2.8 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
技術
sterile filtration: suitable
長度
5.1 in.
寬度
3.0 in.
直徑
7.6 cm (3.0 in.)
過濾面積
500 cm2
入口接頭直徑
9/16 in.
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤2.5 mg/device
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm
起泡點
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
接頭
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
一般說明
包裝
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
- 存储声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
在 123 °C下进行 90 分钟的 3 个高压灭菌循环
分析報告
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。