Merck
所有图片(7)
主要文件
MMHABG124
Millipore
Milliflex Oasis®过滤装置
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL
别名:
无菌膜过滤设备,以混合纤维素酯网格膜制备,用于生物负荷检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
品質等級
agency
EP, USP, JP
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
包裝
pack of 24
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
容量
100 mL
過濾器直徑
49 mm
漏斗容量
100 mL
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm pore size
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
應用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® System
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MILLIFLEX OASIS® 100 mL漏斗是一种即用型无菌过滤器,结合了漏斗和网格膜滤器,为生物负荷试验提供了完整的解决方案。此过滤器由丁苯共聚物制成,滤膜由孔径为0.45 μm、直径为49mm的黑色网格混合纤维素酯制成。MILLIFLEX OASIS®滤膜的表面积几乎是标准膜的两倍,从而能够更快地过滤,并且无需使用任何工具即可轻松地将漏斗与膜分离。过滤后滤膜凸起代表它保持完整,并且防止它放置到培养基上时有气泡困住。
MILLIFLEX® PROTACT特色设计保护样品免遭二次污染,使膜和琼脂完美贴合,带来最可靠结果。专利所有的密封滤膜可避免出现其它过滤系统常见的侧漏现象,保证稳健结果。
MILLIFLEX® AZURE特色设计结合透明的杯体和环绕一圈的液位指示,方便从任意角度轻松倒液。创新的组件设计可防止任何漏液或样品从膜旁侧漏,保证过滤稳定适当的样品体积。
MILLIFLEX® RACK&STACK特色设计包括用于保证安全转移和培养的锁扣盖。
應用
MILLIFLEX OASIS® 100 mL漏斗适用于生物负荷检测、水监测和啤酒、瓶装水的一般微生物分析。它被广泛用于药物和化妆品行业
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13