Key Documents
MHWP037A0
Millipore
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
材料
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
過濾器直徑
37 mm
過濾面積
9 cm2
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
應用
environmental
運輸包裝
ambient
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2