主要文件
MHA00P2TT
Millipore
胰蛋白胨葡萄糖提取物肉汤(含 TTC)
ready-to-use, with triphenyl tetrazolium chloride, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
别名:
含有 TTC 的 TGE 肉汤,含有氯化三苯基四唑的 TGE 肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
無菌
sterile
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
12 mo.
特點
ready-to-use
成份
with triphenyl tetrazolium chloride
包裝
pack of 50 tests
技術
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
容量
2 mL
filling volume
2 mL
顏色
clear medium amberslightly opalescent
輸入
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
pH值
7.0±0.2 (25.0 °C)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
water monitoring
microbiology
相容性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
適合性
heterotrophic bacteria
nonselective and differential for
一般說明
建议使用含有 TTC 的胰蛋白胨葡萄糖提取物肉汤来对水、空气、牛奶和乳制品中的细菌进行计数。它可用作细菌平板计数的标准培养基,也可用于检测牛奶和乳制品中的嗜热菌。胰蛋白胨和酵母提取物提供含氮和碳化合物、长链氨基酸、维生素B复合物和其他必需的生长营养素。葡萄糖为能量来源,TTC为指标,便于计数。菌落呈红色。菌落的红色是由氯化三苯四唑(TTC)还原产生的。
應用
含有 TTC 的胰蛋白胨葡萄糖提取物肉汤用作非选择性培养基,用于检测水、乳制品和其他液体(如啤酒、瓶装水、苹果酒、软饮料、运动饮料和葡萄酒)中的总异养微生物。该培养基在临床、化妆品、环境分析、食品饮料和工业质量控制等方面都有广泛的应用。
特點和優勢
  • 即用型液体安瓿培养基解决了微生物实验室中的许多问题,在这些实验室中,时间、设备,和训练有素的人员经常短缺。
  • 可提供方便、单次检测的2 mL塑料安瓿,消除了玻璃安瓿的操作,避免了散装包装培养基造成的浪费和变质。
規格
培养时间:24–72小时
培养温度:25–35 °C
分析報告
QC微生物
大肠埃希菌(ATCC 25922)
目标微生物:总计数
菌落呈红色。菌落中的红色是通过氯化三苯基四唑 (TTC) 的还原而产生的
法律資訊
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)