主要文件
MAC131M
Sigma-Aldrich
小鼠抗-骆驼IgG2/3(重链)抗体,克隆P17JE11
clone P17JE11, from mouse
别名:
HCAbs, Camelid antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
P17JE11, monoclonal
物種活性
Camelidae, camel, llama
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
ELISA: suitable
同型
IgG1κ
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
包括骆驼和美洲驼在内的骆驼科是唯一据报道具有重链(IgG样)抗体的哺乳动物。骆驼科动物产生常规抗体,但它们也产生不与轻链缔合的抗体。它们产生不含轻链的功能性抗体,其中单个N末端结构域完全能够与抗原结合。它们的VHH结构域位于单个氨基酸片段上,并保留其抗原识别能力。它们的重链不含CH1结构域,并具有修饰的VH结构域。Camelid重链抗体(HCAb)在美洲驼中约占血清IgG的50%,在骆驼属物种中约占75%。HCAb表现出约100kDa的分子量,其小于常规IgG1,并允许其结合常规抗体可能无法接近的表位。而且,较小的尺寸和单个结构域使得更容易将它们转化为细菌细胞以满足更大的生产需求。据报道,HCAb显示出相似的特异性,但在某些情况下更稳固。(参考文献:Daley LP et al. (2010).Clin. Vaccine Immunol. 17(2); 239-246; Harmsen, MM., and De Haard, HJ (2007) Appl Microbiol Biotechnol 77(1):13-22).
特異性
克隆P17JE11可检测Camelid IgG2/igG3重链。与其他物种的反应轻微或无反应。
免疫原
Camelid重链免疫球蛋白G(clgG2/3)。
應用
小鼠抗Camelid IgG2/3(重链),克隆P17JE11检测Camelid IgG2/igG3重链。已对其进行了ELISA检测。
研究子类别
二抗&对照抗体
品質
通过ELISA评估在各种物种中检测的IgG。
ELISA分析:2 µg/mL的该抗体检测到Camelid IgG2/3(重链)。
外觀
形式:纯化
纯化小鼠单克隆抗体IgG1,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1