Key Documents
MABT899
Sigma-Aldrich
Mucin 5B抗体,克隆MDA-3E1
clone MDA-3E1, from mouse
别名:
Mucin 5 subunit B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MDA-3E1, monoclonal
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Muc5B(74180)
一般說明
气管支气管的粘蛋白5B亚型(UniProt:E9Q5I3;又称MUC5B)在鼠科动物中由Muc5b基因(基因ID:74180)编码。粘蛋白是高分子量糖蛋白,由粘蛋白核心蛋白和O-连接的碳水化合物组成。粘蛋白存在于许多腺体上皮细胞的表面,并由其分泌。它们在上皮细胞的管腔膜与其环境之间提供了屏障。粘蛋白由非球形蛋白骨架(粘蛋白前体)和许多O-连接的聚糖组成。据报道,气道中主要存在两种聚合粘蛋白。它们是:粘蛋白5ac,在健康条件下产生的水平较低,但在过敏性炎症或寄生虫感染期间增加;粘蛋白5B,在健康条件下大量产生,在过敏性炎症条件下适度增加。粘蛋白5B在胃癌中异常表达。(参考文献:Ren, B et al. (2015).(Biosci Rep.35(3): e00220)。
特異性
克隆MDA-3E1可检测人和鼠科动物的粘蛋白5b,它靶向N端半部分20个氨基酸内的表位。
免疫原
线性肽,对应于鼠粘蛋白5亚基B N端半部分的20个氨基酸。
應用
Mucin 5B(克隆MDA-3E1,货号MABT899)是一种检测Mucin 5b的小鼠单克隆抗体,经测试可用于免疫组化(石蜡切片)和蛋白质印迹。
免疫组化分析:代表性批次在免疫组化应用中检测到Muc5b(Ren, B., et. al. (2015).Biosci Rep.35(3), e00220)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到Muc5b(Ren, B., et. al. (2015).Biosci Rep.35(3); e00220)。
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过免疫组化对人鼻黏膜组织进行了评估。
免疫组织化学分析:该抗体的1:50稀释液在人鼻粘膜组织中检测到Muc5b。
標靶描述
计算分子量为515.44 kDa。糖基化蛋白的实际分子量可能高出10倍。
外觀
形式:纯化
纯化小鼠单克隆抗体IgG1,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1