主要文件
MABT879
Sigma-Aldrich
抗-血小板反应蛋白-1抗体,克隆133
clone 133, from mouse
别名:
Thrombospondin-1, THBS-1, TSP-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
133, monoclonal
物種活性
rat, human
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... THBS1(7057)
一般說明
血小板反应蛋白-1(UniProt P07996;也称为THBS-1,TSP-1)由人的THBS1(也称为THBS、TSP、TSP1)基因(基因ID 7057)编码。血小板反应蛋白-1(TSP-1)是钙结合细胞外基质蛋白TSP家族的成员。TSP家族由同源三聚体TSP-1和TSP-2以及同源五聚体TSP-3、TSP-4和TSP-5/COMP(软骨寡聚基质蛋白)组成。TSP-1在损伤部位被诱导,并充当潜在TGF-β的激活剂。TSP-1结合改变了潜在的TGF-β复合物的构象,并使TGF-β具有生物活性,进而也可以诱导TSP-1表达。TSP-1介导成纤维细胞和平滑肌细胞的增殖,同时它抑制内皮细胞的增殖。TSP-1还可以同时充当附着蛋白和抗粘附分子,如其引起内皮细胞粘着斑分解的能力所示。TSP-1产生时带有一个信号肽序列(a.a.1-18),其去除产生成熟蛋白(a.a.19-1170)。在结构上,TSP-1单体由以下部分组成:N末端肝素结合(a.a.47-95)区域和层粘连蛋白G样结构域(a.a.65-270),然后是低聚结构域(a.a.259-311)、原胶原或VWFC结构域(a.a.316-373),三个备解素或I型重复序列(a.a.379-429、435-490和492-547),两个EGF样结构域(a.a.547-587和646-690),八个III型重复序列或钙丝模块(a.a.691-954)和C末端凝集素样球状模块或G结构域(a.a.958-170)。
特異性
克隆133与人血小板反应蛋白-1(hTSP-1)反应,但与hTSP-2、小鼠TSP-1(mTSP-1)或mTSP-2不反应。克隆133检测到解吸的TSP的C末端50 kDa胰凝乳蛋白酶片段以及含有钙结合3型重复序列的重组片段(a.a.692-945)区域(Annis, D.S., et al. (2006).J. Thromb.Haemost.4(2):459-468; Schultz-Cherry, S., and Murphy-Ullrich J.E.(1993).J. Cell Biol. 122(4):923-932)。
免疫原
碱解吸人血小板血小板反应蛋白-1(sTSP-1)。
表位:钙结合3型重复序列。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹、免疫组织化学(石蜡)、中和、ELISA的抗血小板反应蛋白-1抗体(克隆133)检测血小板反应蛋白-1。
研究子类别
ECM蛋白
研究类别
细胞结构
蛋白质印迹分析:在用不锈钢(SS)离子或活性TGF-β处理后,一个代表性批次在培养的原代大鼠血管平滑肌细胞(VSMC)中检测到血小板反应蛋白-1(TSP-1)表达上调(Pallero,M.A.,et al.(2010).J. Vasc.Res. 47(4):309-322)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次检测到全长人血小板反应蛋白-1(hTSP-1)以及hTSP-1 C末端片段E3CaG(a.a.648-1170)、E3Ca(a.a.648-945)和Ca(a.a.692-945),但不是hTSP-2、小鼠TSP-1(mTSP-1)或mTSP-2,在还原或非还原条件下通过蛋白质印迹法(Annis, D.S., et al. (2006).J. Thromb.Haemost.4(2):459-468)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在siRNA介导的k-Ras基因敲落后在人胰腺癌Panc-1细胞中检测到上调的血小板反应蛋白-1(TSP-1)(Fleming,J.B.,et al.(2005).Mol.Cancer Res. 3(7):413-423)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次检测到支架材料周围血管组织中血小板反应蛋白-1(TSP-1)免疫反应性升高,这是由于接受Taxus或Cypher药物洗脱支架植入物的患者冠状动脉石蜡包埋切片中的支架内再狭窄(ISR)所致(Pallero, M.A., et al.(2010).J. Vasc.Res. 47(4):309-322)。
中和分析:代表性批次可防止碱解吸人血小板反应蛋白-1(sTSP-1)激活培养的NMuMG鼠乳腺上皮细胞或牛主动脉内皮(BAE)细胞分泌的潜在形式的TGF-β,而不会影响由成熟/活性形式的TGF-β诱导的细胞信号传导(Alcaraz,L.B.,et al.(2014).J. Cell Biol. 205(3):409-428; Annis, D.S., et al. (2006).J. Thromb.Haemost.4(2):459-468; Schultz-Cherry, S., and Murphy-Ullrich J.E.(1993).J. Cell Biol. 122(4):923-932)。
中和分析:代表性批次抑制了培养的原代大鼠血管平滑肌细胞(VSMC)中不锈钢(SS)离子诱导的TGF-β信号传导,表现为合成/肌成纤维细胞蛋白ED-A FN的诱导抑制(Pallero,M.A.,et al.(2010).J. Vasc.Res. 47(4):309-322)。
ELISA分析:一个代表性批次检测到全长人血小板反应蛋白-1(hTSP-1)以及hTSP-1 C末端片段E3CaG(a.a.648-1170)和E3Ca(a.a.648-945),但不是hTSP-2、小鼠TSP-1(mTSP-1)或mTSP-2(通过直接/非夹心ELISA)(Annis, D.S., et al. (2006).J. Thromb.Haemost.4(2):459-468)。
品質
通过蛋白质印迹法评估人血小板反应蛋白-1纯化蛋白。
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL该抗体可在0.1 µg人血小板反应蛋白-1纯化蛋白中检测到血小板反应蛋白-1。
標靶描述
观测分子量〜129 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2bκ抗体,溶于不含防腐剂的PBS中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2