主要文件
MABT188
Sigma-Aldrich
抗发动蛋白1/2抗体(克隆Hudy-1)
clone Hudy-1, from mouse
别名:
Dynamin-1, Dynamin, Dynamin-1/2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Hudy-1, monoclonal
物種活性
human, rat
技術
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DNM1(1759)
一般說明
发动蛋白1 &发动蛋白2 属于大型GTP酶的发动蛋白超家族。 发动蛋白是多结构域蛋白,包含一个GTP结合结构域、一个中间结构域和一个GTP效应器结构域。发动蛋白也包含一个pleckstrin同源(PH)结构域,该结构域可能促进膜结合。发动蛋白1在脑中,特别是在突触接触点含量非常丰富,发动蛋白2 在非神经元细胞中广泛表达。发动蛋白涉及受体介导的网格蛋白包裹(lathrin-coated)囊泡的内吞作用。发动蛋白1通过SH3 结合结构域与许多细胞靶点相互作用,并且通过在出芽囊泡( budding vesicle)的“颈部” 形成寡聚体和诱导膜分裂,从而与囊泡形成的末期相关联;它也可能在细胞骨架重排和胞质分裂中起一定作用。发动蛋白2 涉及网格蛋白包裹囊泡的形成,但是也可能与内体和反面高尔基网(trans-Golgi network)之间受体的循环有关。
特異性
该抗体可检测发动蛋白1和发动蛋白2。 (Nicoziani, P., et al. (1999).Molecular Biology of the Cell. 11:481–495.)
免疫原
在转染的Sf9 细胞中表达的重组全长人发动蛋白1。
應用
免疫荧光分析:一个代表性批次被独立实验室用于HeLa细胞(Nicoziani, P., et al. (1999).Molecular Biology of the Cell. 11:481–495.)
抗发动蛋白1/2抗体(克隆Hudy-1)检测发动蛋白1/2抗体水平&已有相关文献发表&经验证可用于WB、免疫荧光。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹在大鼠脑组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg大鼠脑组织裂解物中检测到发动蛋白1/2。
標靶描述
观测值~97 kDa
发动蛋白1 的计算分子量为97 kDa 发动蛋白2 的计算分子量为98 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
大鼠脑组织裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Kamalika Mukherjee et al.
Nature communications, 13(1), 2422-2422 (2022-05-04)
Chronic kidney diseases and acute kidney injury are mechanistically distinct kidney diseases. While chronic kidney diseases are associated with podocyte injury, acute kidney injury affects renal tubular epithelial cells. Despite these differences, a cardinal feature of both acute and chronic