主要文件
MABT153
Sigma-Aldrich
抗-聚集蛋白聚糖抗体(全长),克隆4D7.1
clone 4D7.1, 1 mg/mL, from mouse
别名:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4D7.1, monoclonal
物種活性
human
濃度
1 mg/mL
技術
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACAN(176)
一般說明
聚集蛋白聚糖是一种细胞外蛋白,也称为聚集蛋白聚糖核心蛋白、软骨特异性蛋白聚糖核心蛋白(CSPCP)、硫酸软骨素蛋白聚糖核心蛋白1和硫酸软骨素蛋白聚糖1。聚集蛋白聚糖由基因ACAN/AGC1/CSPG1/MSK16编码。聚集蛋白聚糖是一种蛋白聚糖,是软骨组织细胞外基质的主要成分。聚集蛋白聚糖的主要功能是抵抗软骨中的压缩,从而为关节运动和防止损伤提供保护。聚集蛋白聚糖通过其大的球状结构域结合各种其他ECM蛋白。聚集蛋白聚糖可以被切割成聚集蛋白聚糖核心蛋白2,这是一种C末端片段成分,随着人们年龄的增长在软骨中减少。聚集蛋白聚糖在软骨中表达,是一种具有多种亚型的大量(>2500kDa)蛋白聚糖蛋白。血液中聚集蛋白聚糖片段的出现是各种关节疾病的标志物。
免疫原
对应于人聚集蛋白聚糖的KLH偶联的线性肽。
應用
研究子类别
ECM蛋白
研究类别
细胞结构
该抗聚集蛋白聚糖抗体(全长),克隆4D7.1经验证可用于蛋白质印迹法检测聚集蛋白聚糖(全长)。
品質
通过蛋白质印迹法在人软骨细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在10µg人软骨细胞裂解物中检测到聚集蛋白聚糖(全长)。
標靶描述
观测分子量〜270 kDa。计算的分子量为250 kDa。然而,已知该蛋白质是高度糖基化的,并且可以在更高的分子量下观察到。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1