主要文件
MABS1282
Sigma-Aldrich
抗-磷酸-GRASP65(Thr220/Thr224)抗体,克隆LX108
clone LX108, from mouse
别名:
Golgi reassembly-stacking protein 1, Golgi peripheral membrane protein p65, Golgi reassembly-stacking protein of 65 kDa, GRASP65, pGRASP65
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
LX108, monoclonal
物種活性
rat
應無反應活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr220/pThr224)
基因資訊
human ... GORASP1(64689)
一般說明
高尔基体重组堆积蛋白1(UniProt:O35254;也称为高尔基体外周膜蛋白p65,65kDa的高尔基体重组堆积蛋白(GRASP65)由大鼠中的Gorasp1(也称为GRASP65)基因编码。GRASP65是高尔基体的结构蛋白,通过自聚集以及与其他高尔基体膜对接蛋白(例如GM130)的相互作用介导潴泡堆积。高尔基体碎裂是由淀粉样蛋白β积累引起的,淀粉样蛋白β积累导致Cdk5活化和GRASP65磷酸化,从而导致高尔基体碎裂。已经鉴定出至少八个GRASP65磷酸化位点。高尔基体在细胞周期中的拆卸和重组需要有丝分裂期间的GRASP65磷酸化和有丝分裂后的去磷酸化。阿尔茨海默病大脑中的高尔基体碎裂加速了淀粉样前体蛋白(APP)的运输,并进一步增强了淀粉样肽(Ab)的产生。显示GRASP65的不可磷酸化突变体的表达或Cdk5的抑制可挽救高尔基体结构并减少Ab40和Ab42的产生。据报道,GRASP65突变体可通过增加APP的α裂解来减少Ab分泌。(参考文献:Joshi G., et al. (2013).Proc.Natl.Acad.Sci. USA 111(13): E1230-E1239)。
特異性
克隆LX108可特异性识别Thr220/Thr224磷酸化的GRASP65。
免疫原
用有丝分裂细胞质处理的带有His标记的重组全长野生型GRASP65蛋白。
應用
使用该小鼠单克隆抗磷酸GRASP65(Thr220/Thr224)抗体(克隆LX108,目录号MABS1282)检测GRASP65。其用于免疫细胞化学和蛋白质印迹。
研究类别
信号传导
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到磷酸化GRASP65(Thr220/Thr224)(Tang,D.,et. al.(2012).Biol Open.1(12):1204-14; Joshi, G., et. al. (2013).Proc.Natl.Acad.Sci. USA.111(13):E1230-9)。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500稀释度在稳定表达大鼠GRASP65-GFP的HeLa细胞中检测到磷酸化GRASP65(Thr220/Thr224)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在免疫细胞化学应用中检测到磷酸化GRASP65(Thr220/Thr224)(Tang,D.,et. al.(2012).Biol Open.1(12):1204-14)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次以1:1,000稀释度在大鼠肝脏高尔基体和有丝分裂高尔基体片段中检测到磷酸GRASP65(Thr220/Thr224)。
品質
亚型检测: 通过亚型检测进行鉴别确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体为小鼠IgG1。
標靶描述
观测分子量〜100 kDa。内源性条带可能在72 kDa处运行,GFP标记的条带在100 kDa处显示,在某些裂解物中可能观察到未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化小鼠单克隆抗体IgG1,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1