MABS1232
抗AMPK alpha 1/2抗体,克隆34.2
clone 34.2, from mouse
别名:
AMP-activated protein kinase alpha subunit, isoform A, AMP-activated protein kinase alpha subunit, isoform B, AMP-activated protein kinase alpha subunit, isoform C, EG:132E8.2 protein, FI03728p, SNF1A/AMP-activated protein kinase, PRKAA1, PRKAA2
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
推荐产品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
34.2, monoclonal
物種活性
human, Drosophila, rat, mouse
技術
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PRKAA2(5563)
一般說明
AMP 激活的蛋白激酶 α 亚基,亚型 A(EC 2.7.11.16; UniProt O18645;也称为 AMP 激活的蛋白激酶 α 亚基、亚型 B、AMP 激活的蛋白激酶 α 亚基、亚型 C、EG:132E8.2 蛋白质、FI03728p、SNF1A/AMP 激活的蛋白激酶)由果蝇(果蝇)中的 AMPKα(也称为 EG:132E8.2、SNF1A、SNF1A-RA)基因(ORF CG3051/Dmel_CG3051;基因 ID 43904)编码种类。果蝇和哺乳动物中的酵母蔗糖非发酵 1(SNF1)和 AMP 激活的蛋白激酶(AMPK)是直系同源的异源三聚丝氨酸-苏氨酸激酶,每个都由催化 α 亚基和调节 β 和 γ 亚基组成,当感受到细胞能量水平降低时,由于新陈代谢率升高或养分利用率降低,AMP 与 ATP 的比率升高。AMP 与 γ 亚基的结合导致催化 α 亚基的活化环苏氨酸的磷酸化增加以及 AMPK 变构活化。活化的 AMPK 使下游靶标磷酸化,从而节省能量并抑制 ATP 消耗。例如,收缩肌肉中较高的 ATP 使用率会导致 AMPK 介导的乙酰辅酶 A 羧化酶(ACC)磷酸化/失活,从而增加脂肪酸的氧化并恢复细胞能量。AMPK 通过磷酸化蛋白激酶 ULK1(可启动自噬作用),以及通过磷酸化 mTOR 结合伴侣 raptor 来抑制哺乳动物 TOR(mTOR)途径的活性,从而充当自噬的正调节剂。在哺乳动物中,存在两个不同的 α(由 PRKAA1 和 PRKAA2 基因编码),两个不同的 β(由 PRKAB1 和 PRKAB2 基因编码)和三个不同的 γ(由 PRKAG1、PRKAG2 和 PRKAG3 基因编码)亚基。
特異性
克隆 34.2 与果蝇 AMPK α 亚基以及包括人类、大鼠和小鼠在内的多种哺乳动物物种的 AMPK 催化亚基 α1 和 α2 反应。
免疫原
线性肽,对应于来自果蝇 AMPKα亚基的 N 末端催化域的序列。
表位:N 末端催化结构域。
應用
抗 AMPK α 抗体,克隆 34.2 是一种抗 AMPK α 1/2 的抗体,用于蛋白质印迹。
研究子类别
激酶 & 磷酸酶
激酶 & 磷酸酶
研究类别
信号传导
信号传导
蛋白质印迹分析:一个有代表性批次在 HEK293 细胞裂解液、大鼠脑匀浆和果蝇 S2 细胞裂解液中检测到 AMPK α1/2(由美国 UNC 大学医学院 Jay Brenman 教授提供)。
品質
通过蛋白质印迹对 HepG2 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 10 µg HepG2 细胞裂解液中检测到 AMPK α 1/2。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 10 µg HepG2 细胞裂解液中检测到 AMPK α 1/2。
標靶描述
观测值〜73 kDa。计算得出分子量:64.60 kDa(果蝇),64.01/63.93/63.97 kDa(人/小鼠/大鼠 AMPK 亚基 α-1),62.32/62.02/62.26 kDa(人/小鼠/大鼠 AMPK 亚基 α-2)。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG2aκ 抗体。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1