MABF982
抗-补体C3b/iC3b抗体,克隆6C9
clone 6C9, from mouse
别名:
Complement C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, Complement C3 beta chain, C3-beta-c, C3bc, Complement C3 alpha chain, C3a anaphylatoxin, Acylation stimulating protein, ASP, C3adesArg, Complement C3b alpha′ chain, Complem
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
一般說明
补体C3(UniProt P01024;也称为C3和含有PZP样α-2-巨球蛋白结构域的蛋白质1)由人的C3(也称为CPAMD1)基因(基因ID 718)编码。首先用N末端22个氨基酸的信号肽序列翻译C3,然后将其去除以产生1641个氨基酸的成熟C3。它在补体系统的激活中起着核心作用。它的激活是激活补体的经典途径和替代途径(分别为CPC和APC)所必需的。在CPC激活期间,C3被由激活的C4和C2组成的C3转化酶C4b2a裂解为C3a和C3b。在APC中,C3被组成C3b的C3转化酶C3bBb和因子B(Bb)的活化形式裂解。C3b作为调理剂,可被因子I进一步裂解为C3c和C3d。iC3b是一种蛋白水解失活的C3b片段,仍能调理靶微生物或细胞,但不能通过APC进一步扩增/激活补体级联反应。iC3b可进一步裂解为C3dg,最后裂解为C3d。APC的失控激活可导致阵发性夜间血红蛋白尿(PNH),其特征在于慢性血管内溶血。临床C5中和mAb治疗可防止补体的细胞溶解膜攻击复合物(MAC)的形成,但不会阻止APC活化。因此,PNH患者会出现免疫介导的溶血性贫血,其红细胞被补体C3调理。抗C3b/iC3b的单克隆抗体(mAb)可用于监测和研究PNH血细胞上C3b/iC3b的沉积,具有中和活性的mAb是研究C3介导的CPC和APC的有用工具。
特異性
该克隆结合C3b和iC3b
免疫原
对应于人补体C3b/iC3b的iC3b的人C3。
表位:iC3b
應用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
该小鼠单克隆抗补体C3b/iC3b抗体,克隆6C9,目录号MABF982经验证可用于流式细胞术检测C3b。
品質
流式细胞术分析:在存在50%正常人血清(NHS)的情况下,该抗体(200 ug mAb/5 × 10E6个细胞/ml)可检测到用抗CD20 mAb利妥昔单抗(RTX)调理的人Burkett′s淋巴瘤Raji B细胞上的C3b/iC3b沉积。
標靶描述
计算分子量187 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于不含防腐剂的PBS缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Luke D Halder et al.
Nature communications, 11(1), 2331-2331 (2020-05-13)
Extracellular vesicles have an important function in cellular communication. Here, we show that human and mouse monocytes release TGF-β1-transporting vesicles in response to the pathogenic fungus Candida albicans. Soluble β-glucan from C. albicans binds to complement receptor 3 (CR3, also
Pizga Kumwenda et al.
Cell reports, 38(1), 110183-110183 (2022-01-06)
Candida albicans is a commensal of the urogenital tract and the predominant cause of vulvovaginal candidiasis (VVC). Factors that increase circulatory estrogen levels such as pregnancy, the use of oral contraceptives, and hormone replacement therapy predispose women to VVC, but