主要文件
MABF946
Sigma-Aldrich
抗-H-2K抗体(克隆Y-3)
clone Y-3, from mouse
别名:
H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain, H-2K, H-2K(B), H-2K(K), H-2K(Q), H-2K(R), H-2K(S), Beta-2-microglobulin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Y-3, monoclonal
物種活性
mouse
技術
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG2bκ
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... H2-K1(14972)
一般說明
主要组织相容性复合体(MHC)是一种细胞表面分子,通过决定组织相容性,在所有脊椎动物的免疫系统中发挥主要作用。MHCs 的主要功能是与由抗原提呈细胞表面的病原体产生的肽片段结合,并呈递该肽片段。MHC 分为两大类, 其中I 类 MHC 是由跨膜 α 链和常见的胞外 β 亚基组成的异二聚体。α 链包含三个结构域(α1、α2 和 α3),其中α1 结构域介导与 β2 亚基的相互作用。α1 和 α2 结构域形成抗原结合槽。II 类 MHC 是两条单次跨膜链(α 和 β)的异二聚体,每个包含两个结构域,每个链的 N 末端 α1 和 β1 域形成抗原结合槽。鼠I 类MHC分为经典的H-2D、H-2K 和H-2L子类,非经典的H-2Q、H-2M 和H-2T子类。MHC分子是高度多形态的,实验室小鼠株系在MHC单倍型方面是同源性的。例如,每个H-2K的单倍型以下标的小写字母(b、d、k、q、 r、 s)表示。MHC I类分子是CD8+ T 细胞和NK细胞抗原受体的配体。MHC I类抗原肽组装发生在内质网(ER)内部,并受到由多种蛋白组成的肽装载复合物(PLC)的协助,这些蛋白包括抗原处理相关转运蛋白(TAP)、Tapasin、二硫键氧化还原酶ERp57 和钙网织蛋白(CRT)。
特異性
克隆Y-3 是从以刀豆球蛋白A刺激的鼠脾脏细胞免疫的ALB/c(H-2 单倍型 d)小鼠分离得到,最初称为抗-H-2.5抗体。据报道,克隆 Y-3 识别鼠 I类 MHC 子类 H-2K h单倍型 b、 k、 q、 r、 s,但是不识别 d (Hämmerling, G.J., et al. (1982).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 79(15):4737-4741; Jone, B., and Janeway, C.A.Jr. (1981).Nature.292(5823):547-549)。
免疫原
BALB.B 小鼠脾细胞。
應用
影响功能:一个代表性批次特异性地杀死来自C57BL/6J (H-2 单倍型 b)小鼠的B细胞,但是不杀死混合B细胞培养物中的BALB/c(H-2 单倍型d)B细胞(Jone, B., and Janeway, C.A.Jr. (1981).Nature.292(15823):547-549)。
亲和结合试验:在以125I标记的抗体进行的亲和结合试验中,一个代表性批次与细胞表面鼠I类MHC H-2K 单倍型b、k、 q、 r、s反应,但是不与单倍型d反应 。与野生型株系相比,克隆 Y-3 对于七种H-2Kb突变株系有相似的亲和力(Hämmerling, G.J., et al. (1982).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 79(15):4737-4741)。
流式细胞术分析:一个代表性批次在TAP-和tapasin缺乏型 BL/6成纤维细胞中检测到外源性转染的H-2Kb Y84C 突变体的表面表达,但是在缺乏TAP 或TAP结合蛋白 tapasin的情况下在细胞表面检测到野生型H-2Kb 的少量外源性表达(Wijeyesakere, S.J., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(41):E5608-5617)。
流式细胞术分析:外源性鼠钙网织蛋白(mCRT)表达后,克隆 Y-3 腹水在CRT缺乏性K42小鼠成纤维细胞系中检测到细胞表面H-2K 免疫反应性的诱导(Del Cid, N., et al. (2010).J. Biol. Chem. 285(7):4520-4535)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在TAP-和tapasin缺乏型 BL/6成纤维细胞中检测到外源性转染的H-2Kb Y84C 突变体的表面表达,但是在缺乏TAP 或TAP结合蛋白 tapasin的情况下野生型H-2Kb 的外源性表达仅在胞内(Wijeyesakere, S.J., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(41):E5608-5617)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次对经转染表达鼠CRT的钙网织蛋白-/CRT-缺乏型小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)细胞系中的H2-K进行免疫沉淀(Wijeyesakere, S.J., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(41):E5608-5617)。
该小鼠单克隆抗-H-2K抗体(克隆Y-3,货号MABF946)经验证可用于亲和结合试验、流式细胞术、功能分析、免疫细胞化学和免疫沉淀检测小鼠I 类MHC H-2K。
品質
通过流式细胞术在C57BL/6小鼠脾细胞中进行评估。
流式细胞术分析:0.1 µg的该抗体在一百万个C57BL/6 小鼠脾细胞表面检测到H-2K免疫反应性。
標靶描述
计算分子量:41.30/39.15 kDa (前体/成熟 H2-Kb α链; UniProt P01901)和 13.78/11.64 kDa (前体/成熟 β2-微球蛋白;UniProt P01887))注意:序列因单倍型 /多形态不同而不同,由于糖基化作用实际观察的分子量将大于计算值。
外觀
不含防腐剂的 PBS 中的纯化小鼠IgG2b。
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2