Key Documents
MABF62
Sigma-Aldrich
抗-Tim3抗体,克隆2E2
clone 2E2, from mouse
别名:
Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIM-3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2E2, monoclonal
物種活性
human
技術
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HAVCR2(84868)
一般說明
作为T细胞免疫球蛋白和粘蛋白结构域(TIM)家族的成员,据报道Tim-3可促进或终止Th1免疫,并被认为会影响一系列炎症状况。它在人和小鼠中在分泌鼠IFNγ的Th1细胞的子集中组成性表达,但在Th2细胞中不组成性表达。此外,Tim-3是树突状细胞表达的,并通过CD4+细胞的一个子集表达,其中其表达水平在抗CD3/28刺激后增加。该分子在体外极化的Th1细胞中也高度表达,而在Th17细胞中则较低。已知它与Toll样受体协同作用,并被认为可以调节Th1和Th17细胞因子的分泌。
免疫原
对应于人TIM3的重组蛋白。
應用
抗Tim3抗体,克隆2E2检测Tim3水平,&已发布&验证可用于WB、FC。
流式细胞术分析:该抗体以1:1,000稀释度在人单核细胞衍生的树突状细胞中检测到Tim3。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过蛋白质印迹法在人胸腺组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:2,000稀释度在人胸腺组织裂解物中检测到Tim3。
標靶描述
观测分子量〜30 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
人胸腺组织裂解物
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Elisabete Janeiro et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 413(15-16), 1244-1248 (2012-04-18)
Tumor-associated trypsin inhibitor (TATI) is mainly proposed as a tumor marker for ovarian cancer. However, recent discoveries of TATI in cancer and inflammatory diseases show that assay of TATI in biological samples is of increasing interest. We validated a previously