主要文件
MABF299
Sigma-Aldrich
抗CCR2抗体,克隆8C3.1
clone 8C3.1, from mouse
别名:
C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2, CCR-2, CCR2, CD192, MCP-1-R, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
8C3.1, monoclonal
application:
FACS
WB
物種活性:
human
技術:
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
citations:
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
8C3.1, monoclonal
物種活性
human
技術
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CCR2 (729230)
一般說明
CC 趋化因子受体 2 型(UniProt P41597;也称为 CC CKR-2、CC-CKR-2、CCR-2、CCR2、CD192、MCP-1-R、单核细胞趋化蛋白 1 受体)由人 CCR2(也称为 CMKBR2)基因(基因 ID 729230)编码。CC 趋化因子受体(CCR)是 7 次跨膜 G 蛋白偶联受体(GPCR),可与 CC 趋化因子(CCL)结合并介导其生物学活性。CCR 和 CCL 在免疫细胞的生理和病理募集中起着核心作用。CCR2 可以与 CCL2、CCL8 和 CCL16 相互作用,在人单核细胞、活化的记忆性 T 细胞、B 细胞和嗜碱性粒细胞的表面,以及小鼠的腹膜巨噬细胞的表面均发现了 CCR2。CCR2 在单核细胞/巨噬细胞和 T 细胞的募集中起重要作用。CCR2 基因敲除小鼠在巨噬细胞功能方面具有部分缺陷,Th1 免疫反应降低,迟发型超敏反应减少,并且更容易感染病原菌。人 CCR2 是 7 次跨膜(aa43-70、81-100、115-136、154-178、207-226、244-268、286-309)GPCR ,具有一个 N 端胞外域(aa1-42)的和 C 端胞质域(aa310-374)。
特異性
克隆 8C3.1靶向 Uniprot(P41597)报告的人 CCR2 剪接同工型 1 & 2 的 N 端胞外域。
免疫原
具有 GST 标签的重组人 N 端胞外域。
應用
流式细胞分析:2 µL 代表批次的抗体在来自一百万个人 PMBC 的门控淋巴细胞群体的表面检测到 CCR2 表达。
研究类别
炎症&免疫学
该小鼠单克隆抗 CCR2 抗体,克隆 8C3.1,货号 MABF299,经过验证可用在流式细胞术和蛋白质印迹中检测 CCR2。
品質
通过蛋白质印迹法对 U937 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析(WB):该抗体以 100,000 的稀释度在 10 µg 人淋巴瘤 U937 单核细胞裂解液中检测到 CCR2。
標靶描述
观测值~40-50 kDa计算得出的分子量:41.92kDa(异构体 1)和 41.06kDa(异构体 2)。大于计算的大小和油污条带模式与检测差异糖基化CCR2物种一致。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
在含有 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆抗体 IgG2a。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1