主要文件
MABF216
Sigma-Aldrich
抗-Microsialin/CD68抗体,克隆9
clone 9, 1 mg/mL, from rat
别名:
Macrosialin, CD68
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
9, monoclonal
物種活性
mouse
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Cd68(12514)
一般說明
Microsialin/CD68,又称巨噬唾液酸蛋白(Macrosialin)、Gp110、CD_抗原68或CD68,由CD68基因编码,是一种在巨噬细胞(和其他细胞)中表达的膜蛋白,似乎在组织巨噬细胞的吞噬活性中起作用,既在细胞内溶酶体代谢中也在细胞外细胞间相互作用和细胞病原体相互作用中起作用。Microsialin与组织和器官特异性凝集素或选择素结合,介导巨噬细胞亚群归巢至特定位点。同样,Microsialin从内体和溶酶体到质膜的快速再循环可能使巨噬细胞在带有选择的底物或其他细胞上爬行。Microsialin主要在血液单核细胞和组织巨噬细胞中表达,但也在淋巴细胞、成纤维细胞和内皮细胞中表达,因此它不是巨噬细胞的排他性标志物。Microsialin也在许多肿瘤细胞上表达,这似乎允许肿瘤细胞附着在血管内皮上的选择素上,从而促进它们扩散到继发部位。
免疫原
对应于小鼠Microsialin/CD68的重组蛋白。
應用
抗Microsialin/CD68抗体,克隆9是用于流式细胞术的抗Microsialin/CD68的抗体。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1