主要文件
MABF213
Sigma-Aldrich
抗-STING,克隆41抗体
clone 41, 0.5 mg/mL, from rat
别名:
Stimulator of interferon genes protein, mSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, MMITA, Transmembrane protein 173, STING
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
41, monoclonal
物種活性
mouse
濃度
0.5 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
同型
IgMκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Sting1(72512)
一般說明
STING,也称为mSTING,或内质网干扰素刺激物、ERIS、IRF3激活的介体、MMITA或跨膜蛋白173,由基因Tmem 173/Eris/Mita/Mpys/Sting编码,是先天免疫信号传导的促进剂,其充当来自细菌和病毒的胞质DNA的传感器并促进I型干扰素的产生。STING通过识别和结合细菌产生的第二种信使环状di-GMP(c-di-GMP)和细胞溶质中响应DNA病毒产生的信使环状GMP-AMP(cGAMP)起作用。结合后,STING能够激活NF-κB和IRF3转录途径以诱导I型干扰素的表达并发挥有效的抗病毒状态。STING还通过激活ERK途径介导细胞死亡信号传导。STING存在于多个细胞内位置,包括内质网、浆细胞膜、线粒体外膜和核周区域。STING在未成熟和成熟B细胞的B细胞谱系中表达,但在浆细胞中不表达。STING中的突变导致先天免疫缺陷和免疫健康受损。
免疫原
对应于小鼠STING胞质结构域的重组蛋白。
應用
流式细胞术分析: 2 µg的该抗体在小鼠脾细胞中检测到STING。
经验证,该抗STING,克隆41抗体可用于蛋白质印迹法和流式细胞术检测STING。
品質
通过蛋白质印迹法在RAW264.7细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:2,000稀释度在10 µg RAW264.7细胞裂解物中检测到STING。
標靶描述
观测分子量〜42 kDa。Uniprot描述了通过在~38 kDa和~48 kDa处选择性剪接产生的2种亚型
外觀
形式:纯化
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2