主要文件
MABC942
Sigma-Aldrich
抗-PLA2R抗体,克隆5F5.1
clone 5F5.1, from mouse
别名:
PLA2-R, PLA2R, Secretory phospholipase A2 receptor, 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, C-type lectin domain family 13 member C, M-type receptor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5F5.1, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PLA2R1(22925)
一般說明
分泌型磷脂酶A2受体(UniProt Q13018;也称为180kDa分泌型磷脂酶A2受体、C型凝集素结构域家族13成员C、M型受体、磷脂酶A2受体1)由人的PLA2R1(也称为CLEC13C、PLA2G1R、PLA2R、PLA2IR)基因(基因ID 22925)编码。PLA2R产生时带有一个信号肽序列(a.a.1-20),其裂解产生由一个短的细胞质尾组成的成熟I型跨膜受体(a.a.1419-1463),一个跨膜段(aa1419-1463),以及一个由N末端富含半胱氨酸的区域、一个纤连蛋白样II型结构域和八个碳水化合物识别结构域(CRD)的串联重复组成的大的细胞外部分。IB组和X分泌型磷脂酶A2(sPLA2)酶均被鉴定为配体orf PLA2R,而与IB组和X sPLA2相比,IIA组sPLA2结合PLA2R的亲和力低约10倍。据报道,在小鼠中,PLA2R的细胞外部分在血液中被切割成可溶形式(sPLA2R),在其中它起循环sPLA2抑制蛋白(PLI)的作用,阻断sPLA2的受体结合和酶促活性。
特異性
预期与两种剪接的亚型以及源自金属蛋白酶介导的膜结合受体裂解的可溶性受体(sPLA2R)反应。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人PLA2R的细胞外C型凝集素结构域3-5。
表位:细胞外C型凝集素结构域3-5
應用
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的代表性批次在10 µg人肾组织裂解物中检测到PLA2R。
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:250稀释度在人肾组织中检测到PLA2R。
该抗PLA2R抗体(克隆5F5.1)经验证可用于蛋白质印迹和免疫组织化学检测PLA2R。
品質
通过蛋白质印迹法在人肺组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg人肺组织裂解物中检测到PLA2R。
標靶描述
观测分子量〜180 kDa。由于翻译后糖基化,目标条带似乎大于计算的分子量(166.6 kDa/亚型1和150.8 kDa/亚型2)。某些裂解物中可能会出现未表征的条带。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1