抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
特異性
与埃可病毒4、6、9、11、30和34反应。
交叉反应性:
与CMV、HSV 1 & 2、Para 1、2&3、脊髓灰质炎病毒1&3或流行性腮腺炎病毒无交叉反应。
交叉反应性:
与CMV、HSV 1 & 2、Para 1、2&3、脊髓灰质炎病毒1&3或流行性腮腺炎病毒无交叉反应。
免疫原
表位:六个单克隆抗体的混合物
應用
IFA为1:100。
用含蛋白质的缓冲液(pH 7.5-8.0)或其他稳定介质稀释。
最终工作稀释度必须由最终用户确定。
用含蛋白质的缓冲液(pH 7.5-8.0)或其他稳定介质稀释。
最终工作稀释度必须由最终用户确定。
抗埃可病毒混合抗体(六种混合物)是用于IF的抗埃可病毒混合物的抗体。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
外觀
腹水,含0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
以方便、未稀释的等分试样在-20℃下保持长达12个月。 应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Kuan-Chi Tseng et al.
Viruses, 14(1) (2022-01-23)
Enterovirus 71 (EV71) is an etiological agent of hand foot and mouth disease and can also cause neurological complications in young children. However, there are no approved drugs as of yet to treat EV71 infections. In this study, we conducted
Yu-Siang Su et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1656-1656 (2020-08-08)
Enterovirus A71 (EV-A71) is one of the major etiologic agents causing hand, foot, and mouth disease (HFMD) in children and occasionally causes severe neurological diseases or even death. EV-A71 replicates rapidly in host cells. For a successful infection, viruses produce