主要文件
MAB930
Sigma-Aldrich
抗-金黄色葡萄球菌抗体,克隆STAPH 11-248.2
ascites fluid, clone STAPH 11-248.2, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
STAPH 11-248.2, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
同型
IgM
運輸包裝
wet ice
特異性
金黄色葡萄球菌。
与链球菌属、支原体属或棒状杆菌属无交叉反应。
免疫原
紫外线灭活的金黄色葡萄球菌细胞(ATCC#29740)。
應用
ELISA(1:16,000)使用19.0 mg/mL
最佳工作稀释液必须由最终用户进行确定。
使用经验证可用于ELISA的抗金黄色葡萄球菌抗体(克隆STAPH 11-248.2)检测金黄色葡萄球菌。
研究子类别
传染病 - 细菌
研究类别
传染病
外觀
腹水液。 不含防腐剂的液体。
儲存和穩定性
从接收之日起,以方便的等分试样在2-8°C下保存长达12个月。
在运输过程中,少量产品偶尔会卡在产品小瓶的密封中。 对于体积小于或等于200 μL的产品,我们建议在硬表面轻轻敲击小瓶或在台式离心机中短暂离心小瓶,以去除容器′盖中的任何液体。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Judy Ou et al.
International forum of allergy & rhinology, 6(8), 792-799 (2016-04-16)
Staphylococcus aureus (S. aureus) has been shown to exist within nasal epithelial cells in chronic rhinosinusitis (CRS) patients. This study investigates the localization of intracellular S. aureus (ICSA) in CRS patients, the associated histopathology changes, and their effect on long-term
R S Root-Bernstein
Medical hypotheses, 44(1), 20-27 (1995-01-01)
Several investigators have proposed that autoimmunity may be induced by idiotype-antiidiotype antibody networks. It is generally assumed that the antiidiotype is produced in response to the idiotype, and therefore that autoimmune diseases have single antigenic initiators. The theory of multiple-antigen-mediated