無性繁殖
C3108-103, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
特異性
人疱疹病毒6,B变种。 识别101 kDa的病毒蛋白。
物种反应性:
在免疫荧光试验中与感染人类CMV的细胞显示弱反应性。 不与HHV-6 A变种发生交叉反应。
物种反应性:
在免疫荧光试验中与感染人类CMV的细胞显示弱反应性。 不与HHV-6 A变种发生交叉反应。
免疫原
表位:101kDa蛋白
應用
1:50+下(受感染培养细胞)发生间接免疫荧光反应。
免疫组织化学,IH/IH(P)
用pH 7.5-8.0的缓冲液稀释至所需工作体积。
对于广泛稀释,应使用含蛋白质或其他稳定介质。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
免疫组织化学,IH/IH(P)
用pH 7.5-8.0的缓冲液稀释至所需工作体积。
对于广泛稀释,应使用含蛋白质或其他稳定介质。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
该抗疱疹病毒6抗体,101kDa蛋白,克隆号C3108-103经验证可在IF、WB、IH中检测抗疱疹病毒6。
外觀
形式:纯化
溶于0.02 M磷酸盐缓冲液,含0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠(pH 7.6)。
儲存和穩定性
在2-8°C下可保存长达12个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Human herpesvirus-6 and -7 in pediatric stem cell transplantation.
Helena Savolainen, Irmeli Lautenschlager, Heli Piiparinen, Ulla Saarinen-Pihkala et al.
Pediatric Blood & Cancer null
Quantitative HHV-6B antigenemia test for the monitoring of transplant patients.
R Loginov,T Karlsson,K Hockerstedt,D Ablashi,I Lautenschlager
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases : Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology null
Human herpesvirus-6-associated exanthema in a patient with acute lymphocytic leukaemia.
H Fujita, A Maruta, N Tomita, J Taguchi, R Sakai, A Shimizu, M Harada, K Ogawa, F Kodama, T Okubo
British Journal of Haematology null
Immunotherapeutic strategies to prevent and treat human herpesvirus 6 reactivation after allogeneic stem cell transplantation.
Gerdemann, U; Keukens, L; Keirnan, JM; Katari, UL; Nguyen, CT; de Pagter, AP; Ramos et al.
Blood null
Human herpesvirus-6 infection after liver transplantation.
I Lautenschlager, K Hockerstedt, K Linnavuori, E Taskinen
Clinical Infectious Diseases null