主要文件
MAB5304
Sigma-Aldrich
抗-谷氨酸抗体
Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
monoclonal
application:
IHC
物種活性:
rat
技術:
immunohistochemistry: suitable
citations:
5
生物源
mouse
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
物種活性
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
同型
IgM
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
谷氨酸
通过与以下化合物的竞争实验,使用ELISA试验测定交叉反应性:
化合物 交叉反应性
谷氨酸-G-BSA 1
天冬氨酸-G-BSA 1/100,000
GABA-G-BSA 1/100,000
谷氨酸 1/100,000
缩写:
(G) 戊二醛
(BSA) 牛血清白蛋白
注释:抗体反应性需要戊二醛固定,因此组织固定程序中需要包括一些戊二醛(0.5%-2.0%),以获得适当的反应性。
免疫原
谷氨酸-戊二醛-BSA。
應用
免疫组织化学:1:2,500-1:10,000,通过PAP技术在大鼠海马上使用自由浮动切片。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
通过免疫组织化学/细胞化学检测谷氨酸的方案。大鼠脑的示例。
1. 待制备溶液 - 必须根据需要制备溶液。
溶液A: 0.1 M甲次砷酸盐,10g/L焦亚硫酸钠,pH 6.2。
溶液B: 0.1 M甲次砷酸盐,10g/L焦亚硫酸钠,3-5%戊二醛,pH 7.5。
2. 大鼠灌注 - 用戊巴比妥钠或戊巴比妥麻醉大鼠,并使用装有溶液A(30 mL)的泵通过主动脉进行心内灌注: 150-300 mL/min,溶液B(500 mL): 150-300 mL/min。
3. 固定后: 在溶液B中15至30分钟,然后在含有8.5 g/L焦亚硫酸钠(pH 7.5)的0.05 M Tris(溶液C)中柔洗4次。
4. 组织切片: 可以使用振动切片机或恒冷箱切片。
5. 还原步骤: 切片用含0.1 M硼氢化钠的溶液C还原10分钟。切片在不含硼氢化钠的溶液C中洗涤4次。
6. 谷氨酸抗体的应用:使用在含有0.1% Triton X100和2%非特异性血清的溶液C中的1:2,500-1:10,000最终稀释液。每2 mL稀释抗体孵育12个切片过夜,+2-8°C。然后将切片在溶液C中洗涤三次,每次10分钟。(注意抗体可能在较高的稀释度下可用。应该探索这一点,以最大程度地减少高背景的可能性。此外,请注意,如方案中所示,缓冲系统的变化可能会改变背景和抗体识别)。然后通过PAP程序揭示特定的反应。
7. 第二抗体:在含有1%非特异性血清的溶液B中用1:50至1:200稀释的山羊抗小鼠孵育切片,在20°C下孵育3小时,或在37°C下孵育1-2小时。然后用溶液C洗涤切片,3次,每次10分钟。
8. PAP:将切片与溶液C中适当稀释的过氧化物酶抗过氧化物酶(自由浮动法)在37°C下孵育1-2小时。然后在溶液C中清洗切片3次,每次10分钟。
9. 可视化:使用在0.05 M Tris中的DAB-4-HCl(25 mg/100 mL)(或其他色原)观察抗原-抗体复合物并过滤;加入0.05%过氧化氢。在室温下孵育切片10分钟。将切片转移至5 mL 0.05 M Tris中终止反应。将切片安装在铬铝涂层载玻片上。37°C干燥过夜。使用常规组织学程序再水化切片。使用快速安装介质的盖玻片。
仅供研究使用;不用作诊断。
抗谷氨酸抗体检测谷氨酸水平,&已发布&验证可用于IH。
研究子类别
神经递质&受体
神经炎症&疼痛
研究类别
神经科学
外觀
含有10mM叠氮化钠的PBS中的液体。
形式:纯化
儲存和穩定性
日期后,在2-8°以未稀释的等分试样可保存6个月。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Monoclonal antibody directed against glutaraldehyde conjugated glutamate and immunocytochemical applications in the rat brain.
Chagnaud, J L, et al.
Brain Research, 481, 175-180 (1989)
Spatial learning and memory deficit of low level polybrominated diphenyl ethers-47 in male adult rat is modulated by intracellular glutamate receptors.
Tang Yan,Li Xiang,Jiang Xuejun,Chen Chengzhi,Qi Youbin,Yu Xuelan,Liu Yang,Peng Changyan,Chen Hui
The Journal of Toxicological Sciences null
Anatomical characterization of a rabbit cerebellar eyeblink premotor pathway using pseudorabies and identification of a local modulatory network in anterior interpositus.
Gonzalez-Joekes, J; Schreurs, BG
The Journal of Neuroscience null
Lin Cheng et al.
Cell research, 24(6), 665-679 (2014-03-19)
Neural progenitor cells (NPCs) can be induced from somatic cells by defined factors. Here we report that NPCs can be generated from mouse embryonic fibroblasts by a chemical cocktail, namely VCR (V, VPA, an inhibitor of HDACs; C, CHIR99021, an