主要文件
MAB4073
Sigma-Aldrich
抗-CD44v6抗体(外显子v6,克隆VFF-18)
clone VFF-18, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-CDW44, Anti-CSPG8, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
VFF-18, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD44(960)
特異性
对于人CD44变异体部分中外显子v6编码的表位有特异性。
免疫原
表位:外显子v6
應用
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
该抗-CD44v6抗体(外显子v6,克隆VFF-18)经验证可用于FC、WB、IC、IH(P)检测CD44v6。
采用碱性磷酸酶抗碱性磷酸酶(APAAP)或过氧化物酶抗过氧化物酶(PAP)实验进行丙酮固定恒冷箱切片的免疫组化。 抗体可在1 - 2 μg/mL的浓度下使用。
超声波处理(1 x 5 min)后进行石蜡包埋切片的免疫组化分析。 抗体可在1 - 2 μg/mL的浓度下使用。
细胞涂片中进行的免疫细胞化学分析。
蛋白质印迹
流式细胞术:1:20 稀释度
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 不含防腐剂的PBS中的液体。
儲存和穩定性
收到货后,在-20°C,以未稀释等分试样可冷冻保存12个月。 应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Osteopontin enhances the expression and activity of MMP-2 via the SDF-1/CXCR4 axis in hepatocellular carcinoma cell lines.
Zhang, R; Pan, X; Huang, Z; Weber, GF; Zhang, G
Testing null
Karthiga Santhana Kumar et al.
SpringerPlus, 4, 19-19 (2015-01-28)
Medulloblastoma (MB) comprises four molecularly and genetically distinct subgroups of embryonal brain tumors that develop in the cerebellum. MB mostly affects infants and children and is difficult to treat because of frequent dissemination of tumor cells within the leptomeningeal space.