产品名称
抗整合素 α5β1抗体,克隆BMB5, ascites fluid, clone BMB5, Chemicon®
生物源
rat
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BMB5, monoclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG3
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGA5(3678)
特異性
产生针对小鼠整联蛋白VLA-5(α5β1)(一种纤维连接蛋白受体)的抗体MAB2514。 该抗体是通过将用小鼠胚胎癌P19细胞免疫的Fisher大鼠的脾细胞与骨髓瘤P3X63Ag9.653细胞融合而制备的。该抗体的特异性通过其从(125)-I表面标记的细胞中免疫沉淀α5β1异二聚体的能力,用a5整联蛋白亚基胞质结构域的抗血清从细胞裂解物中相互消耗VLA-5抗原,以及从已知表达该整联蛋白的细胞中免疫沉淀VLA-5整联蛋白来验证。 测试表达α5β1的细胞系包括:P19细胞、小鼠黑色素瘤B16F1细胞、小鼠鳞状细胞癌SCC细胞和胸腺细胞。 通常在非还原条件下使用6%凝胶通过SDS-PAGE分析免疫沉淀的表征。
免疫原
通过将来自用小鼠胚胎癌P19细胞免疫的Fisher大鼠的脾细胞与骨髓瘤P3X63Ag9.653细胞融合来制备抗体。
應用
对纤维连接蛋白细胞粘附的抑制: 10 μg/mL
注意,当涉及其他纤维连接蛋白受体,例如VLA-4(α4β1)整联蛋白的细胞对纤维连接蛋白的粘连时,仅BMB5对细胞粘附的抑制可能不完全。
10E6细胞等效物裂解物的免疫沉淀:2 μg。
流式细胞术:10μg/mL
蛋白质印迹(非变性凝胶)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
注意,当涉及其他纤维连接蛋白受体,例如VLA-4(α4β1)整联蛋白的细胞对纤维连接蛋白的粘连时,仅BMB5对细胞粘附的抑制可能不完全。
10E6细胞等效物裂解物的免疫沉淀:2 μg。
流式细胞术:10μg/mL
蛋白质印迹(非变性凝胶)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
整联蛋白
整联蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
该抗整联蛋白α5β1抗体(克隆BMB5)经验证可用于FC、IP、WB、IH、FUNC检测整联蛋白α5β1。
外觀
不含防腐剂的液体。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样在-20°C下冷冻保存长达12 个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Human periodontal fibroblast response to a nanostructured hydroxyapatite bone replacement graft in vitro.
Adrian Kasaj, Brita Willershausen, Christoph Reichert, Aristea Gortan-Kasaj et al.
Archives of Oral Biology null
Ultrasound induces hypoxia-inducible factor-1 activation and inducible nitric-oxide synthase expression through the integrin/integrin-linked kinase/Akt/mammalian target of rapamycin pathway in osteoblasts.
Tang, CH; Lu, DY; Tan, TW; Fu, WM; Yang, RS
The Journal of Biological Chemistry null
CCN3 increases BMP-4 expression and bone mineralization in osteoblasts.
Tzu-Wei Tan,Yuan-Lin Huang,Jung-Tzu Chang,Jen-Jyh Lin,Yi-Chin Fong,Chien-Chung Kuo et al.
Journal of Cellular Physiology null
Decipher the dynamic coordination between enzymatic activity and structural modulation at focal adhesions in living cells.
Lu, S; Seong, J; Wang, Y; Chang, SC; Eichorst, JP; Ouyang, M; Li, JY; Chien, S; Wang, Y
Scientific Reports null
Fibronectin facilitates the invasion of Orientia tsutsugamushi into host cells through interaction with a 56-kDa type-specific antigen.
Lee, JH; Cho, NH; Kim, SY; Bang, SY; Chu, H; Choi, MS; Kim, IS
The Journal of Infectious Diseases null